Tlačiť

Tetrahydrofuran, EMPARTA® ACS zA, Supelco®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí

Synonymá: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide

MQ200

1.07025.2500
1.07025.2500EA 167.43 EUR
1.07025.2500
Tetrahydrofuran, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 66
Teplota tavenia: –108.5 °C
Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -21.5 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation Number 2.3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR