Tlačiť

Isooktán, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí

Synonymá: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane

MQ300

1.04727.1000 1.04727.2500
1.04727.1000EA 59.68 EUR
1.04727.1000 1.04727.2500
Isooktán, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Izooktán

Rozpouštědla třídy EMSURE® jsou vhodná pro široké spektrum klasických laboratorních aplikací a jsou často používána v regulovaných a vysoce náročných laboratořích. EMSURE® poskytuje celosvětově nejlepší a nejrozsáhlejší specifikace produktu. Prohlašujeme, že náš sortiment EMSURE® je v souladu s předpisy ACS, reagenční část Evropského lékopisu (Reag. Ph Eur) a rovněž s normami ISO.

Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Mw: 114.23
Teplota varu: 99.2
Teplota tavenia: –107 °C
Hustota: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008943
Číslo CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
OSN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Rozpustnost 0,56 mg/l (25 °C)
Bod tání -107 °C
Molární hmotnost 114,23 g/mol
Bod varu 99 °C (1013 hPa)
Tlak par 51 hPa (20 °C)
Bod vzplanutí -12 °C
Index lomu 2,3
Meze výbušnosti 1 %(V)
Hustota 0,69 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH (H2O) neutral
Teplota vznícení 410 °C
Saturation concentration 239 g/m3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR