Tlačiť

Kyselina sírová 95 - 97% 95-97, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí


MQ300

1.00732.2500
1.00732.2500EA 105.75 EUR
1.00732.2500
Kyselina sírová 95 - 97% 95-97, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR