Tlačiť
Kyselina fosforečná 99% ≥99%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00565.0500
1.00565.0500EA 88.52 EUR
1.00565.0500
Kyselina fosforečná 99% ≥99%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 21
Hustota: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 750 - 850 g/l (20 °C)
Melting Point 42 °C
Molar Mass 97.99 g/mol
Boiling Point 213 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.87 g/cm3 (25 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)