Tlačiť

Supelco® Organic Reference Standard, α-Tocotrienol

Dodávateľ: Merck

07205-100MG
07205-100MGEA 1598.64 EUR
07205-100MG
Supelco® Organic Reference Standard, α-Tocotrienol
Standardy Standardy organické
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb48cffabb4b08848395d5ffac7f7231964fad47&vid=a7581265fa09fc96d0d1ba3a4755ddacaba6def2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ŠPECIFIKÁCIA

Synonym(s) ᴅ-α-Tocotrienol; (R)-α-Tocotrienol; [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
Čí. CAS 58864-81-6
MDL čí. MFCD11045308
Vzorec C₂₉H₄₄O₂
Molekulární hmotnost 424,66
Bod vzplanutí Not applicable
Podmínky k odeslání DICE
Podmínky uskladnění –20 °C
Skladovací teplota –20 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR