Tlačiť
Kyselina olejová, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (9Z)-9-Octadecenoic acid
MQ100
05508-5ML-F
05508-5ML-FEA 167.43 EUR
05508-5ML-F
Kyselina olejová, Supelco®
Kyselina olejová
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
Mw: 282.47
Teplota varu: 286
Teplota tavenia: 16.7
Hustota: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00064242
Číslo CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e468adbd60f970fc67d7bcba6cf11215597ad21&vid=e0ecfcc9f5588c39413f2a0c30bcee67b64bea25&prid=web&clid=SAPDAM