Tlačiť

Hydroxid draselný, Reagent Grade

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonymá: Potash caustic, Caustic potash

0489-1KGEA 183.46 EUR
0489-1KG 0489-2.5KG 0489-500G
Hydroxid draselný, Reagent Grade
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Arsenic ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.003%
Moisture 10 – 17%
Potassium Carbonate ≤3.5%
Purity >85.0%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR