Dispensette® S and Dispensette® S Organic
Bezpečné dávkovanie agresívnych chemikálií
Dispensette® S
Dispensette® S podporuje veľké množstvo aplikácií na dávkovanie agresívnych reagencií, ako sú koncentrované kyseliny a zásady
Dispensette® S Organic
Dávkovač Dispensette® S je ideálny na dávkovanie organických rozpúšťadiel.
Spoločnosť BRAND je od roku 1968 priekopníkom v oblasti fľašových dávkovačov a značka Dispensette® je uznávaným popredným produktom na trhu. Najnovšia generácia Dispensette® S ponúka nové funkcie na bezpečné používanie a osvedčenú odolnosť do podmienok náročných na prevádzku a médiá.
Bezpečnostné prvky
  • Vypúšťací ventil s bezpečnostnou guľôčkou, ktorý sa zatvorí, ak nie je pripojená vypúšťacia hadička
  • Plniaci ventil: tvar olivy na pevnejšie pripojenie plniacej hadičky
  • Závesný skrutkovací uzáver nezavadzia počas dávkovania
  • Nová vypúšťacia hadička sa ľahko upevňuje a je k dispozícii s recirkulačným ventilom alebo bez neho
  • Ohybná vypúšťacia hadička, dlhá a s možnosťou predĺženia, umožňuje rýchle a presné sériové dávkovanie dokonca aj do skúmaviek s úzkym hrdlom
Dispensette® S – údržba a použitie
Dispensette® S – sériové dávkovanie
Bezpečnostné informácie – manipulácia s nebezpečnými materiálmi
Bezpečnostné informácie – manipulácia s nebezpečnými materiálmi a mnohé iné užitočné informácie sú dostupné v technickej príručke Volumetrické meranie.
Dodatočné informácie