VWR, Part of Avantor
Carousel
Dokonalé spárování pro optimalizaci procesu sklizně udržitelným způsobem
NOVINKA! Lepší spolupráce lýzy buněk a endonukleázy J.T.Baker® pro rozšíření vašeho postupu pro genovou terapii
Právě vyšla zpráva o udržitelnosti Avantor 2024
Zjistěte více o tom, jakým způsobem spolupracujeme se zákazníky a dodavateli s cílem dodávat udržitelná řešení
Achieving EcoVadis Bronze Medal
EcoVadis, a global leader in business sustainability ratings, places Avantor in the top 35% of all companies assessed.
Digitální řešení od SmartScience
Otevřená a adaptivní technologie, která vytváří bezproblémové rozhraní mezi vědci a pracovními postupy bez kompromisů – pro urychlení evoluce vědecké spolupráce nyní i do budoucna.
Novinka! Reagencie pro qPCR a RT-qPCR od VWR®
Vynikající specifičnost a citlivost pro detekci a kvantifikaci DNA nebo RNA. Kompatibilita se širokým sortimentem přístrojů.
FUNKCIE
-
LC-MS/MS Analysis of PFAS compounds using EPA method 537.1
Discover this application note, using LC-MS/MS, to separate multiple PFAS compounds in Drinking Water in some minutes.
-
Objevte bezprecedentní ochranu: systém Biogel® Tech Indicator®
Zažijte inovaci v její nejčistší podobě – jedinečná technologie výroby pro maximalizaci rychlosti a viditelnosti porušení vnější vrstvy rukavice
-
COPAN SRK – Zdokonalení monitoringu mikrobiologického prostředí díky vylepšenému odběru vzorků
Ucelený přehled odběrových zařízení pro detekci environmentální mikrobiální kontaminace v potravinářských a farmaceutických provozech.
-
Představujeme násady z uhlíkových vláken pro mopy do čistých prostor od společnosti Contec – lehčí nenajdete!
Násady mopů QuickConnect od společnosti Contec jsou vyrobeny z uhlíkových vláken, jsou teleskopické až do 8 m a až o 60 % lehčí než násady z nerezové oceli.
-
Představujeme nové číslo časopisu EQUIP
Najděte všechny úžasné nabídky na laboratorní vybavení a přístroje na jednom místě!
-
FOCUS: GENE EXPRESSION ANALYSIS & GENOTYPING - New magazine!
Discover a selection of technical articles about innovation, expertise and solutions that will help you to succeed in your genomics challenges.
-
Revoluce v testování endotoxinů s rekombinantním testem PYROSTAR™ Neo+ (netestováno na zvířatech)
Vyzkoušejte špičkovou inovaci PYROSTAR™ Neo+: převratnou řadu reagencií pro detekci endotoxinů vyvinutou pomocí nejmodernější rekombinantní technologie.
-
Částicový respirátor 3M™ Aura™ řady 9300+. Produkt a obalový materiál obsahují recyklované složky
Nejméně 30 % recyklovaného obsahu v každém jednotlivém obalu produktu. Pouze řady Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ a 1873V+.
-
Nové přenosné tiskárny štítků Brady M410 a M510
Nové tiskárny štítků disponují těmi nejmodernějšími funkcemi, jaké si profesionální tisk žádá. S více než 110 kazetami pro model M410 a více než 250 kazetami pro model M510 zvládnou výzkumníci tisknout štítky snadno, přesně a rychle.
-
Rozpouštědla pro HPLC
V posledních pěti letech bylo uvedeno na trh nebo vylepšeno mnoho nových řad rozpouštědel, která reagují na přísné požadavky přístrojů nebo detekčních metod, a to zejména v souvislosti s nečistotami, které mohou způsobovat řadu problémů. Proto se vám dnes pokusíme pomoci s výběrem optimálních rozpouštědel pro HPLC.
-
Bezpečnost v laboratoři
Společnost Avantor nabízí značky a produkty, které potřebujete, včetně absorbentů, nádob na odpad, systémů pro označování a dalších položek, pro bezpečnou a čistou laboratoř pro každého, kdo v ní pracuje.
-
Nové zdroje pro akademický výzkum
Nová webová stránka pro zákazníky z akademického sektoru, která nabízí základní aplikace, materiály a nástroje pro efektivní, průlomový výzkum
-
Fast LC-MS/MS PFAS Analysis with ACE® HTP-MS column
The Avantor® ACE® HTP-MS column format has been designed using LC-MS/MS to separate multiple PFAS compounds in under 3 mins.
SPRIEVODCOVIA VÝBEROM A VIAC... Zobraziť všetkých sprievodcov výberom
-
IgGy Antibody Selector
Select from more than 15 search criteria to find the antibody you need. START by making your antibody Pre-selection here below...
-
Animal Sera
Looking for a serum for your cell culture activities? Track down your product using the dedicated VWR selector for animal sera.
-
Cell Culture Media
Your cells deserve only the best. Use the VWR cell culture media selector to quickly find the media that make your cells happy!
DOKUMENTY Hľadať vo všetkých dokumentoch
-
Príručky VWR s užitočnými riešeniami
Tieto príručky rozdeľujú náš sortiment produktov vynikajúcej kvality značky na jednotlivé časti podľa aplikácií.
Viac Príručky VWR s užitočnými riešeniami -
Highlights
Focus: Life Science, Focus: Chromatography, Focus: Industrial, Focus: Safety,…
Viac Highlights