Tlačiť
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
10417-100G-F 10417-25G-F 10417-5G-F
SIAL10417-100G-FEA 991.98 EUR
SIAL10417-100G-F SIAL10417-25G-F SIAL10417-5G-F
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Číslo MDL: MFCD00012560
Číslo CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6