Tlačiť
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hordenine
04476-100MG 04476-1G
SIAL04476-100MGEA 113.12 EUR
SIAL04476-100MG SIAL04476-1G
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Číslo MDL: MFCD00051462
Číslo CAS: 539-15-1
EINECS: 208-710-4