Tlačiť
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
B21938.22 B21938.36
B21938.22EA 124.75 EUR
B21938.22 B21938.36
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Purity: 99% CAS No.: 91-44-1 Molecular Formula: C14H17NO2 Formula Weight: 231.30 Melting Point: 72-75° Beilstein Reference: 193303
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
Teplota tavenia: 72…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006864
Číslo CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9