Tlačiť
2-Thienylacetyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
L09323.06 L09323.14
L09323.06EA 37.75 EUR
L09323.06 L09323.14
2-Thienylacetyl chloride ≥98%
2-Thienylacetyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 39098-97-0 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5513 Boiling Point: 131-132°/90mm Beilstein Reference: 114547 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00005456
Vzorec: C₆H₅ClOS
Teplota varu: 131…132 °C (90 mmHg)
Hustota: 1,303
Teplota vzplanutia: 101 °C (213 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005456
Číslo CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
OSN: 3265
ADR: 8,II