Tlačiť
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27174.14 H27174.06
H27174.14EA 225.83 EUR
H27174.14 H27174.06
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid 96%
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 103204-69-9 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.21 Melting Point: ca 248° dec. MDL No.: MFCD02258874
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Teplota tavenia: ∼ 248 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258874
Číslo CAS: 103204-69-9