4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
L05771.22
L05771.36
L05771.22EA
46.53
EUR
L05771.22
L05771.36
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride ≥99%
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 3647-69-6
Molecular Formula: C6H12ClNO.HCl
Formula Weight: 186.08
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 3684083
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00012797
Vzorec:
C₆H₁₃Cl₂NO Teplota tavenia: 184…186 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012797 Číslo CAS: 3647-69-6 EINECS: 222-881-2 OSN: 2923 ADR: 8,III |