2,2'-Bithiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
A12335.03
A12335.06
A12335.14
A12335.03EA
49.74
EUR
A12335.03
A12335.06
A12335.14
2,2'-Bithiophene ≥98%
2,2'-Bithiophene
Purity: 98%
CAS No.: 492-97-7
Molecular Formula: C8H6S2
Formula Weight: 166.27
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₆S₂ Teplota varu: 260 °C Teplota tavenia: 30…33 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005414 Číslo CAS: 492-97-7 EINECS: 207-767-2 |