2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H32224.03
H32224.06
H32224.03EA
133.57
EUR
H32224.03
H32224.06
2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 1195-14-8
Molecular Formula: C9H8S
Formula Weight: 148.23
Melting Point: 51-52°
MDL No.: MFCD00216250
Vzorec:
C₉H₈S Teplota tavenia: 51…52 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00216250 Číslo CAS: 1195-14-8 EINECS: 214-792-2 |