Methyl phenyl sulphoxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(Methylsulphinyl)benzene
A15009.06
A15009.14
A15009.22
A15009.06EA
61.37
EUR
A15009.06
A15009.14
A15009.22
Methyl phenyl sulphoxide ≥98%
Methyl phenyl sulphoxide
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-82-4
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 26-32°
Boiling Point: 93-94°/0.3mm
Beilstein Reference: 1904976
MDL No.: MFCD00002088
Vzorec:
C₇H₈OS Teplota varu: 93…94 °C (0,3 mmHg) Teplota tavenia: 26…32 °C Teplota vzplanutia: 86 °C (186 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00002088 Číslo CAS: 1193-82-4 EINECS: 214-781-2 |