Tlačiť
3-Hexylthiophene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
367380050 367380250
ACRO367380050EA 143.2 EUR
ACRO367380050 ACRO367380250
3-Hexylthiophene 98%
3-Hexylthiophene
Vzorec: C₁₀H₁₆S
Teplota varu: 65 °C (,4 mmHg)
Hustota: 0,936 g/cm³
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143181
Číslo CAS: 1693-86-3
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %