Tlačiť
Chlorid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
79590-500G 79590-50G 79590-1KG
SIAL79590-500GEA 57.36 EUR
SIAL79590-500G SIAL79590-50G SIAL79590-1KG
Chlorid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Chlorid fosforečný
Vzorec: Cl₅P
Teplota tavenia: ∼148 °C
Hustota: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011439
Číslo CAS: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
OSN: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07508