Tlačiť
Aminoacetaldehyde diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
M-Clarity™ quality level = MQ100
A37200-100ML A37200-25ML
SIALA37200-100MLEA 280.39 EUR
SIALA37200-100ML SIALA37200-25ML
Aminoacetaldehyde diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
Číslo MDL: MFCD00008136
Číslo CAS: 645-36-3
EINECS: 211-439-4