Tlačiť
Dichlorodiethylsilane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
338100050 338100250
ACRO338100050EA 54.95 EUR
ACRO338100050 ACRO338100250
Dichlorodiethylsilane 97%
Dichlorodiethylsilane
Vzorec: C₄H₁₀Cl₂Si
Teplota tavenia: –96 °C
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000493
Číslo CAS: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
OSN: 1767
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %