Tlačiť
Dilithium zirconium trioxide ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Lithium zirconate, Lithium zirconium oxide
39377.14 39377.22 39377.36
39377.14EA 106.3 EUR
39377.14 39377.22 39377.36
Dilithium zirconium trioxide ≥94%
Dilithium zirconium trioxide
Purity: 94% min CAS No.: 12031-83-3 Molecular Formula: Li2ZrO3 Formula Weight: 153.10 Physical Form: -80 Mesh Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016182
Vzorec: Li₂O₃Zr
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016182
Číslo CAS: 12031-83-3
EINECS: 234-760-1