Tlačiť
Pyridine-2-carbaldehyde ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
A11391.14 A11391.22 A11391.36
A11391.14EA 40.91 EUR
A11391.14 A11391.22 A11391.36
Pyridine-2-carbaldehyde ≥99%
Pyridine-2-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 1121-60-4 Molecular Formula: C6H5NO Formula Weight: 107.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5360 Odour: Characteristic pH: 6.5 Melting Point: -21° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 105341 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006290
Vzorec: C₆H₅NO
Teplota varu: 180…181 °C
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,124
Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F)
Číslo MDL: MFCD00006290
Číslo CAS: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III