Tlačiť
2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11263.06 A11263.14 A11263.22 AB114209.0100
A11263.06EA 50.94 EUR
A11263.06 A11263.14 A11263.22 ABCRAB114209.0100
2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
2-Bromo-4-fluorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 496-69-5 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 123-125°/50mm Beilstein Reference: 2355593 MDL No.: MFCD00010614
Vzorec: C₆H₄BrFO
Teplota varu: 123…125 °C (50 mmHg)
Teplota tavenia: 42…46 °C
Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010614
Číslo CAS: 496-69-5