Tlačiť
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
B24682.06 B24682.14
B24682.06EA 50.14 EUR
B24682.06 B24682.14
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 16712-69-9 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Refractive Index: 1.5450 Melting Point: 8-12° Boiling Point: 134-136°/7mm Beilstein Reference: 2090130 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041480
Vzorec: C₈H₉ClO₂S
Teplota varu: 134…136 °C (7 mmHg)
Teplota tavenia: 8…12 °C
Hustota: 1,268
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041480
Číslo CAS: 16712-69-9
OSN: 3265
ADR: 8,II