4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
B24682.06
B24682.14
B24682.06EA
50.14
EUR
B24682.06
B24682.14
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Ethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 16712-69-9
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 8-12°
Boiling Point: 134-136°/7mm
Beilstein Reference: 2090130
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00041480
Vzorec:
C₈H₉ClO₂S Teplota varu: 134…136 °C (7 mmHg) Teplota tavenia: 8…12 °C Hustota: 1,268 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041480 Číslo CAS: 16712-69-9 OSN: 3265 ADR: 8,II |