Bromoacetaldehyde diethyl acetal ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Bromo-1,1-diethoxyethane
A13276.0E
A13276.22
A13276.36
A13276.0EEA
520.66
EUR
A13276.0E
A13276.22
A13276.36
Bromoacetaldehyde diethyl acetal ≥97%
Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 97%
CAS No.: 2032-35-1
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 197.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 66-67°/18mm
Beilstein Reference: 635754
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000214
Vzorec:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ Teplota varu: 66…67 °C (18 mmHg) Hustota: 1,270 Teplota vzplanutia: 61 °C (142 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000214 Číslo CAS: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 OSN: 2810 ADR: 6.1,II |