Tlačiť

Síran sodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck

71969-1KG 71969-500G
SIAL71969-1KGEA 189.73 EUR
SIAL71969-1KG SIAL71969-500G
Síran sodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂SO₄·10H₂O
Teplota varu: 1429 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 32,4 °C
Hustota: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149189
Číslo CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR