SB-366791 ≥98% (by TLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
|
Varování
|
Synonymá:
4-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)cinnamide, 3-(4-Chlorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)acrylamide, N-(3-Methoxyphenyl)-4-chlorocinnamide
BMLVR1050005
BMLVR1050025
ENZOBMLVR1050005EA
97.07
EUR
ENZOBMLVR1050005
ENZOBMLVR1050025
SB-366791 ≥98% (by TLC)
SB-366791
A potent and selective vanilloid receptor (TRPV1) antagonist. An effective antagonist of hTRPV1 when stimulated by capsaicin, acid, or noxious heat.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (10 mg/ml with warming).
Vzorec:
C₁₆H₁₄ClNO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01033818 Číslo CAS: 472981-92-3 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Purity | ≥98% (TLC) |