N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
L04507.09
L04507.18
L04507.09EA
40.91
EUR
L04507.09
L04507.18
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide ≥98%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Purity: 98%
CAS No.: 883-44-3
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 158489
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₃ Teplota tavenia: 75…80 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00023097 Číslo CAS: 883-44-3 EINECS: 212-931-1 |