Tlačiť
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A12010.06 A12010.14 A12010.22
A12010.06EA 37.06 EUR
A12010.06 A12010.14 A12010.22
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 101335-11-9 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Refractive Index: 1.6010 Boiling Point: 96-98°/15mm MDL No.: MFCD00051774
Vzorec: C₆H₃ClFI
Teplota varu: 96…98 °C (15 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051774
Číslo CAS: 101335-11-9