Tlačiť
Methyl phenylpropiolate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
334590050 334590250
ACRO334590050EA 93.06 EUR
ACRO334590050 ACRO334590250
Methyl phenylpropiolate 98%
Methyl phenylpropiolate
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Teplota varu: 109…110 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 26 °C
Hustota: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00041685
Číslo CAS: 4891-38-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5615 to 1.5645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %