Tlačiť
4-Methoxybenzyl mercaptan 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
150950250 150951000
ACRO150950250EA 182.91 EUR
ACRO150950250 ACRO150951000
4-Methoxybenzyl mercaptan 95%
4-Methoxybenzyl mercaptan
Vzorec: C₈H₁₀OS
Teplota varu: 90…95 °C (,5 mmHg)
Hustota: 1,107 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004871
Číslo CAS: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %