Tlačiť
n-Dekan ≥99%, ReagentPlus®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
D901-100ML D901-500ML
SIALD901-100MLEA 0 EUR
SIALD901-100ML SIALD901-500ML
n-Dekan ≥99%, ReagentPlus®
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
Teplota varu: 174,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008954
Číslo CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
OSN: 2247
ADR: 3,III