Tlačiť
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 254.71 EUR
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Teplota tavenia: 49…54 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864356
Číslo CAS: 110882-60-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III