Tlačiť
2,3-Difluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6523-100G PC6523-25G PC6523-5G
APOSPC6523-100GEA 94.67 EUR
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluorotoluene 97%
2,3-Difluorotoluene
Vzorec: C₇H₆F₂
Teplota varu: 119…121 °C
Hustota: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631506
Číslo CAS: 3828-49-7
OSN: 1993
ADR: 3,II