Tlačiť
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5418-5G PC5418-25G PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA 66.59 EUR
APOSPC5418-5G APOSPC5418-25G APOSPC5418-100G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅BrFNO₂S
Teplota tavenia: 137…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094292
Číslo CAS: 263349-73-1