Tlačiť
4-Fluorothioanisole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluorophenyl methyl sulphide, 1-Fluoro-4-(methylthio)benzene
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 33.17 EUR
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorothioanisole 97%
4-Fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₇FS
Teplota varu: 90 °C/31mmHg
Hustota: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040829
Číslo CAS: 371-15-3
EINECS: 206-733-4