Tlačiť
2-Fluorophenol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: o-Fluorophenol
PC4070-100G PC4070-500G PC4070-1KG
APOSPC4070-100GEA 58.16 EUR
APOSPC4070-100G APOSPC4070-500G APOSPC4070-1KG
2-Fluorophenol 99%
2-Fluorophenol
Vzorec: C₆H₅FO
Teplota varu: 171…172 °C
Teplota tavenia: 14…16 °C
Hustota: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002155
Číslo CAS: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
OSN: 1993
ADR: 3,III