Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 53.35 EUR
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Teplota varu: 241 °C
Teplota tavenia: 22…30 °C
Hustota: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007060
Číslo CAS: 446-11-7