Tlačiť
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3424-25G PC3424-5G
APOSPC3424-25GEA 219.01 EUR
APOSPC3424-25G APOSPC3424-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene 98%
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene
Vzorec: C₇HF₇
Teplota varu: 111…112 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012385
Číslo CAS: 651-80-9
OSN: 1993
ADR: 3,III