Tlačiť
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 71.4 EUR
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
2',4'-Difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Teplota varu: 51…52 °C/2mmHg
Hustota: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015507
Číslo CAS: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4