Tlačiť
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9472-1G OR9472-250MG
APOSOR9472-1GEA 258.72 EUR
APOSOR9472-1G APOSOR9472-250MG
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BN₂O₃
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235074
Číslo CAS: 874290-64-9