Tlačiť
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 537.1 EUR
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₇NO
Teplota varu: 60…61 °C/0,5mmHg
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02181145
Číslo CAS: 74663-96-0