Tlačiť
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8788-100G OR8788-25G OR8788-5G
APOSOR8788-100GEA 99.48 EUR
APOSOR8788-100G APOSOR8788-25G APOSOR8788-5G
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
2-Nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆N₂O₄S
Teplota tavenia: 188…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009807
Číslo CAS: 5455-59-4