Tlačiť
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
OR8038-25G OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA 36.5 EUR
APOSOR8038-25G APOSOR8038-100G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₆BrNO
Teplota tavenia: 197…201 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00152016
Číslo CAS: 877-03-2
EINECS: 212-884-7