Tlačiť
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 24.95 EUR
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₅BrN₂O₂S
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00137990
Číslo CAS: 850429-60-6