Tlačiť
Tridecanol (mixture of isomers)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tridecyl Alcohol
OR46094-10G OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA 28.28 EUR
APOSOR46094-10G APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₃H₂₈O
Teplota varu: 155…156 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 29…34 °C
Hustota: 0,822 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01778419
Číslo CAS: 26248-42-0