Tlačiť
5-Bromoanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
OR3626-100G OR3626-25G
APOSOR3626-100GEA 39.79 EUR
APOSOR3626-100G APOSOR3626-25G
5-Bromoanthranilic acid 98%
5-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Teplota tavenia: 213…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007823
Číslo CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III