Tlačiť
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
OR28862-100G OR28862-25G OR28862-500G
APOSOR28862-100GEA 28.28 EUR
APOSOR28862-100G APOSOR28862-25G APOSOR28862-500G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Teplota varu: 155…160 °C/0,4mmHg
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021643
Číslo CAS: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8